Riešenia 3M – ochrana zraku
Ochrana zraku
Vyvinuté pre bezpečnosť, so štýlovým dizajnom
Výber
Portfólio produktov na ochranu zraku od spoločnosti 3M zaručuje kvalitné okuliare, ktoré poskytujú optimálnu rovnováhu pohodlia, ochrany a dizajnu. Naši technici usilovne pracovali na zabezpečení toho, aby sa úroveň pohodlia a štýlu zhodovala s ponúkanými štandardmi ochrany. |
|
Na zabezpečenie zreteľnej viditeľnosti, ktorú poskytujú bezpečnostné okuliare, sú pri určitej práci nutné také refrakčné vlastnosti šošovky, aby prekročili požadovanú úroveň. Šošovky môžu byť rozdelené do troch tried. Optická trieda 1 je určená najmä na prácu s požiadavkami vysokej viditeľnosti na permanentné použitie, optická trieda 2 je určená na prácu s požiadavkami strednej viditeľnosti a optická trieda 3 je určená na hrubú prácu bez akýchkoľvek špeciálnych požiadaviek viditeľnosti (určená iba na výnimočné prípady a nie na permanentné použitie). Existujú aj rôzne optické skreslenia, ktoré vyvolávajú rôzne efekty skreslenia. Existujú sférické, prizmatické, valcové a astigmatické skreslenia. Vyššie uvedené optické klasifikácie a príslušná doba použitia závisia od príslušných efektov skreslenia. V dôsledku toho sú sférické deformácie priradené optickej triede 1, prizmatické a valcové skreslenia optickej triede 2 a astigmatické skreslenia optickej triede 3. |
Validácia prispôsobenia
Rovnako ako pri všetkých osobných ochranných prostriedkoch, pohodlie je veľmi úzko spojené s dodržiavaním predpisov a nesprávne prispôsobené okuliare nemusia dostatočne zabrániť poraneniam zraku, takže kvalita a bezpečnosť prispôsobenia sú mimoriadne dôležité. |
|
Hoci aktuálne normy odporúčajú dôkladné posúdenie prispôsobenia okuliarov (BS 7029:1999), neexistuje žiadne špecifické usmernenie o tom, ako hodnotiť individuálne prispôsobenie. Hodnotenie založené na veľkosti a nastaviteľných vlastnostiach nie je vždy dostatočné na stanovenie najlepšieho prispôsobenia a bezpečnosti okuliarov. Nový systém prispôsobenia okuliarov od 3M™ je jednoduchým 6-krokovým postupom a umožňuje merané hodnotenie prispôsobenia. |
Školenia
Spoločnosť 3M ponúka rôzne nástroje a softvér na podporu bezpečnostných školení o používaní osobných ochranných prostriedkov (OOP) na vašom pracovisku.
V spoločnosti 3M veríme, že vzdelávanie je kľúčom k ochrane. Je dôležité, aby pracovníci a bezpečnostní technici pochopili riziká pre zdravie na pracovisku a vedeli, ako sa čo najlepšie chrániť pred týmito rizikami. Aby to mohli urobiť, poskytujeme širokú škálu školení, ktoré vyhovujú rôznym podnikom a individuálnym potrebám.
Školenie môžeme poskytnúť priamo na pracovisku tak, že vás navštívime svojim karavanom bezpečnosti, kdekoľvek v celej EÚ. K dispozícii sú aj naše technické servisné tímy na prezentáciu odborných znalostí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Vybraný produkt
Bezpečnostní brýle 3M™ SecureFit™ řady 400X
Bezpečnostní brýle 3M™ SecureFit™ řady 400X tvoří bezobroučkový zorník a široké ohebné postranice zajišťující spolehlivou boční ochranu a jsou oblíbené při použití v kombinaci s chrániči sluchu. Postranice jsou také vybaveny technologii 3M™ PDT (Pressure Diffusion Temple), která postranicím bezpečnostních brýlí umožňuje přirozeně se přizpůsobit individuální velikosti hlavy, čímž zajišťuje bezpečné a pohodlné nošení. Snižují možnost sklouznutí při pohybech hlavy. Tvarovaný chránič obočí pohodlně přilne k čelu a poskytuje dodatečnou ochranu před létajícími částicemi. Měkké destičky nosního můstku zajišťují pohodlí při nošení. Jsou k dispozici se 7 variantami zorníků.
Bezpečnostní brýle 3M™ Solus™ řady 1000
Zamlžený zorník může být frustrující a nebezpečný. Při sejmutí brýlí kvůli setření zamlžení může dojít k expozici očí potenciálnímu nebezpečí zasažení očí a nečistotám. Ochranné brýle 3M™ Solus™ série 1000 jsou opatřeny povrchem proti zamlžení Scotchgard™, který pracovníkům umožňuje vidět jasněji, déle – a poskytovat dlouhodobější ochranu proti zamlžení než tradiční protizamlžovací povrchy. Ochranný povrch 3M™ Scotchgard™ proti zamlžení odolává zamlžení déle než tradiční protizamlžovací povrchy, a to až 25 omytí vodou.* *Na základě interního testování mycích cyklů vodovodní vodou následovaných testováním povrchu proti zamlžování podle zkušební metody dle normy EN168 ve společnosti 3M.
Bezpečnostní brýle 3M™ SecureFit™ řady 3700
Bezpečnostní brýle 3M™ SecureFit™ řady 3700 jsou naše bezpečnostní brýle navržené pro osoby s dioptrickými brýlemi. Vyznačují se rohatkovými postranicemi s technologií PDT (Pressure Diffusion Temple) která zajišťuje, aby těsně přiléhaly, a měkkým nosním můstkem pro pohodlné nošení. Polykarbonátový zorník je k dispozici s úpravou proti zamlžování a poškrábání 3M™ Scotchgard™, která zvyšuje odolnost a zlepšuje vidění. K dispozici ve třech barvách postranic a se sedmi volitelnými zorníky, včetně tónovaného infračerveného zorníku.
Bezpečnostní brýle 3M™ GoggleGear™ řady 500
Bezpečnostní brýle 3M™ Goggle Gear™ řady 500 se vyznačují tvarem s nízkým profilem a nastavitelným řemínkem, nepřímou ventilací a ochranným povrchem proti zamlžení/poškrábání 3M™ Scotchgard™.