Tlačiť
Agar
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIM1002-1KG BIM1002-500G BIM1002-5KG
APOSBIM1002-1KGEA 142 EUR
APOSBIM1002-1KG APOSBIM1002-500G APOSBIM1002-5KG
Agar
Agar
A purified agar with a high gel strength and clarity for tissue culture and microbiological work. Minimal conc. of 5.0g/L to obtain solid gel.
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081288
Číslo CAS: 9002-18-0
EINECS: 232-658-1