Tlačiť
SMCC (N-Succinimidyl 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate)
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: SMCC
BICL206-100MG BICL206-25MG
APOSBICL206-100MGEA 107.75 EUR
APOSBICL206-100MG APOSBICL206-25MG
SMCC (N-Succinimidyl 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate)
SMCC (N-Succinimidyl 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate)
Primary amine and Sulphhydryl reactive, Enzyme antibody conjugation.
Vzorec: C₁₆H₁₈N₂O₆
Mw: 334.33 g/mol
Teplota tavenia: 180…182 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00009634
Číslo CAS: 64987-85-5