Tlačiť
Agar, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
A6686-100G A6686-1KG A6686-500G
SIALA6686-100GEA 173.29 EUR
SIALA6686-100G SIALA6686-1KG SIALA6686-500G
Agar, Sigma-Aldrich®
Agar
Vzorec: C₁₂nH₁₈nOn₉n
Teplota tavenia: 90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081288
Číslo CAS: 9002-18-0
EINECS: 232-658-1
Merck Index: 13,00184
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36877cbcfaca6a0ace648ee20ae51b3467f2748c&vid=4295a0dcbc54bbbd374a5fb934297574c6848d32&prid=web&clid=SAPDAM