Agar plant cell culture tested
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Agar Agar
H26724.0E
H26724.22
H26724.36
H26724.0EEA
1556.18
EUR
H26724.0E
H26724.22
H26724.36
Agar plant cell culture tested
Agar
CAS No.: 9002-18-0
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,184
MDL No.: MFCD00081288
Teplota tavenia:
90 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00081288 Číslo CAS: 9002-18-0 EINECS: 232-658-1 Merck Index: 14,184 |