Tlačiť
Agar, granular NF
Dodávateľ: Spectrum Chemical
AG105-2.5KG AG105-50KGBL
SPCMAG105-2.5KGEA 1573.2 EUR
SPCMAG105-2.5KG SPCMAG105-50KGBL
Agar, granular NF
Agar
Form: Granular
Teplota tavenia: 90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081288
Číslo CAS: 9002-18-0
EINECS: 232-658-1
Merck Index: 13,00184
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36877cbcfaca6a0ace648ee20ae51b3467f2748c&vid=4295a0dcbc54bbbd374a5fb934297574c6848d32&prid=web&clid=SAPDAM