Tlačiť
NP-40 lysis buffer
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J60766.AP J60766.AK
J60766.APEA 133.98 EUR
J60766.AP J60766.AK
NP-40 lysis buffer
Pufry Pufry extrakční
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless