4-Acetyldiphenyl sulphone 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A18376.03
A18376.06
A18376.14
A18376.03EA
116.73
EUR
A18376.03
A18376.06
A18376.14
4-Acetyldiphenyl sulphone 98%
4-Acetyldiphenyl sulphone
Purity: 98%
CAS No.: 65085-83-8
Molecular Formula: C14H12O3S
Formula Weight: 260.31
Melting Point: 138-140°
MDL No.: MFCD00209628
Vzorec:
C₁₄H₁₂O₃S Teplota tavenia: 138…140 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00209628 Číslo CAS: 65085-83-8 |