Rozpúšťadlá PESTINORM® na techniku headspace
Vysokočisté rozpúšťadlá na analýzu organických prchavých nečistôt
Statická technika headspace GC (GC-HS) sa používa na koncentráciu prchavých analytov pred analýzou. Môže zlepšiť detekciu nízkych hladín prchavých analytov a minimalizovať interferenciu matrice odstránením potreby vstrekovať vzorku priamo. Náš nový rad rozpúšťadiel GC-HS zahŕňa šesť najbežnejšie používaných organických rozpúšťadiel:
- Veľmi vysoká čistota (> 99,99 % analýzy)
- Veľmi vysoká priepustnosť UV žiarenia
- Každá šarža je kontrolovaná a špeciálne hodnotená analýzou podľa noriem OVI
- Vhodné na analýzu OVI podľa opisu v metódach ICH, USP a EP
Popis | Bal. | Kat. č. | Akciová cena | Množstvo | |
---|---|---|---|---|---|
N,N-dimetylformamid 99,0 – 100,00 % PESTINORM® na plynovú chromatografiu technikou headspace | 1 l | 85395.290E | |||
N,N-dimetylformamid 99,0 – 100,00 % PESTINORM® na plynovú chromatografiu technikou headspace | 1 l | 85395.320E | |||
Dimetylsulfoxid 99,99 – 100,00 % PESTINORM® na plynovú chromatografiu technikou headspace | 1 l | 85396.290E | |||
Dimetylsulfoxid 99,99 – 100,00 % PESTINORM® na plynovú chromatografiu technikou headspace | 1 l | 85396.320E | |||
N,N-dimetylacetamid 99,99 – 100,00 % PESTINORM® na plynovú chromatografiu technikou headspace | 1 l | 85397.290E | |||
N-metyl-2-pyrolidón (NMP) 99,9 – 100,0 % PESTINORM® na plynovú chromatografiu technikou headspace | 1 l | 85398.290E | |||
1,3-dimetyl-2-imidazolidinón ≥ 99,5 % PESTINORM® na plynovú chromatografiu technikou headspace | 1 l | 85448.290E |