VWR Chemicals
Chemické reagencie AnalaR NORMAPUR s vysokou čistotou na analýzy v laboratóriách sú kombináciou najvyššej kvality a konkurencieschopnej ceny.
V tomto rozsiahlom sortimente produktov nájdete viac ako 400 reagencií vhodných na rôzne analytické aplikácie. Široký výber rôznych veľkostí a typov balenia: v sklenených, plastových fľašiach alebo v sklenených fľašiach s plastovou povrchovou úpravou. Pre množstvo produktov sú k dispozícii aj väčšie balenia, až do objemu 200 l. Na štítkoch všetkých produktov spoločnosti BDH Prolabo je uvedený dátum exspirácie a je k nim priložený analytický certifikát. Každá dávka reagencií sa zakaždým testuje na základe prísnych špecifikácií s cieľom zabezpečiť trvalo konzistentnú účinnosť reagencií. Špecifikačná kvóta zaručuje maximálne povolené úrovne podielu nečistôt. Certifikáty s „nie bežnými“ analýzami sú ľahko dostupné na našej webovej stránke.
Do vyhľadávača jednoducho zadajte požadovanú chemikáliu a zobrazia sa dostupné produkty.
Prispôsobená ponuka pre veľké objemy je dostupná na požiadanie.