Ohaus
Spoločnosť Ohaus ponúka rozšírený sortiment váh na použitie v priemyselnom prostredí, od kompaktných modelov s jednoduchým používaním na potravinárske aplikácie (v súlade s normou HACCP) až po modulárne modely s vysokou kapacitou, rozšírené modely vysokej úrovne so špeciálnymi aplikáciami, ako je napr. počítanie častí, kontrolné váženie a ďalšie.
Ranger® 7000
Zjednodušenie aj tých najzložitejších priemyselných aplikácií.
- Desať rozšírených režimov aplikácie pre zložité aplikácie, možnosť ovládania periférnych zariadení alebo platformy váh pomocou voliteľnej súpravy
- Rýchle a presné výsledky vďaka 1-sekundovej dobe stabilizácie a rozlíšením zobrazenia až 75 000 d alebo 350 000 d
- Modulárne váhy s odliatym kovovým krytom IP 54 a utesneným kovovým indikátorom na zaručenie trvácnosti
- Kapacita (rozsah): 3 kg až 60 kg; odčítateľnosť (rozsah) 0,01 g až 10 g.