Farbenie
Jednotlivé zložky bunky majú často rozdielne refrakčné indexy, čo možno využiť na čiastočnú identifikáciu pomocou rôznych foriem mikroskopie. Na podrobné skúmanie a na prípravu trvalých preparátov sa však nutne musia použiť postupy farbenia.
Naše biologické farbivá sa podľa možnosti pripravujú z farbív Certstain®, ktoré boli vyrobené podľa prísnych špecifikácií na tento účel a boli podrobené presným postupom na zaistenie kvality, ktoré odzrkadľujú hlavné metódy ich použitia. Tieto farbivá sa delia do dvoch skupín: syntetické, ktoré sú výrazne najväčšou skupinou, a prírodné. Niektoré z najdôležitejších biologických farbív, ako napríklad hematoxylín a karmín, však patria do skupiny prírodných farbív. Najčastejšie používané histologické farbivá sú hematoxylín a eozín. Ich obľuba vychádza z ich schopnosti jasne ukázať obrovský počet rôznych tkanivových štruktúr, ich rozsiahlej použiteľnosti na tkanivá z rôznych miest a pripravené rôznym spôsobom a ich pomernej jednoduchosti.
Sortiment produktov
Farbiaci mostík
Ideálny na stolové farbenie viacerých sklíčok naraz...
Sklenené príslušenstvo na farbenie
Mnohé oddelenia používajú automatizované farbiace nástroje, vždy je však potreba farbiť vzorky aj samostatne alebo v dávkach...
Farbenie a farbivá
Portfólio spoločnosti VWR obsahuje široký sortiment farbív od spoločností BDH Prolabo a Merck...