Titrácia podľa Karl Fischera
Výber kompaktných odmerných a coulometrických titrátorov pre titrácie podľa Karl Fischera a súvisiace reagencie pre stanovenie vody.
- Odmerné titrátory pre titrácie podľa Karl Fischera sú určené pre stredné až veľké objemy vody (v rozsahu mg), pričom v sebe spájajú presné stanovenie obsahu vody s ľahkou obsluhou
- Coulometrické titrátory podľa Karl Fischera sú určené pre malé objemy vody (v rozsahu µg), pričom v sebe spájajú presné stanovenie obsahu vody s jednoduchou obsluhou
- Reagencie pre metódu podľa Karl Fischera
Sortiment produktov
Coulometrické titrátory podľa Karl Fischera
Bežné coulometrické titrátory podľa Karl Fischera spájajú rýchle a presné stanovenie obsahu vody s veľmi jednoduchou obsluhou....
Reagencie pre titráciu podľa Karl Fischera
Aplikácia titrácie podľa Karl Fischera pre stanovenie vody...