Laboratórne fľaše DURAN®
Evolučný proces DURAN®, rovnako ako všetky ostatné, sa vyznačuje diverzifikáciou a vetvením. Vo svojej podstate je originálna laboratórna fľaša GL 45, ktorá je vyrobená z borosilikátového skla 3.3 a vypálenej vysoko odolnej bielej keramiky, a má dobre čitateľné stupnice a veľké označovacie pole pre ľahké značenie.
Borosilikátové sklo 3.3 je atraktívny materiál, ktorý ponúka nevyčerpateľné možnosti dizajnu. Medzi jeho najvýznamnejšie vlastnosti patrí veľmi vysoká chemická odolnosť, prakticky inertné správanie, priehľadnosť, vysoká teplota používania, minimálna tepelná rozťažnosť a výsledná vysoká odolnosť proti teplotnému šoku.
Od predstavenia laboratórnej fľaše GL 45 v roku 1972 sa fľaše DURAN® neustále vyvíjajú a zdokonaľujú. K dispozícii je teraz široký sortiment vysoko kvalitných produktov a systémov. Mnohé varianty a rozsiahle originálne vybavenie od DURAN®,umožňuje takmer neobmedzené používanie.
Traditional DURAN® reagent bottles
Pôvodné a klasické laboratórne - fľaše DURAN®, na činidlá.
Original - DURAN® GL 45 bottles
Zlatý štandard multifunkčných laboratórnych fliaš z borosilikátového skla 3.3 s vysokou čistotou. 
Smart - DURAN® YOUTILITY
Tieto laboratórne fľaše ďalšej generácie ponúkajú vylepšené vlastnosti, bezpečnosť používateľa a komponenty, pričom si zachovávajú najlepšie vlastnosti pôvodnej fľaše.
Pure - DURAN® PURE
Sortiment vysoko kvalitných fliaš a uzáverov vyvinutý pre potreby farmaceutického priemyslu.
Tilting - DURAN® TILT
Inteligentná a opakovane použiteľná fľaša na prípravu médií bunkovej kultúry.
Space saving - DURAN® SQUARE
Úsporná a efektívna fľaša, ktorej tvar vám ušetrí miesto.
Extended - DURAN® GLS 80®
Všetky vlastnosti pôvodných fliaš GL 45 DURAN® s ďalšími výhodami väčšieho hrdla.
Isolated - DURAN® double walled
Vonkajší plášť skla umožňuje pohodlné zahrievanie alebo chladenie obsahu bez rizika krížovej kontaminácie.
Protective - DURAN® protect
Vonkajšia bezpečnostná povrchová vrstva z plastu chráni používateľa aj obsah pre prípad rozbitia.
Stronger - DURAN® pressure plus+
Pevnejšia fľaša, ktorá ponúka bezpečnejšiu alternatívu na laboratórne aplikácie, ktoré pracujú s podtlakom alebo miernym pretlakom.
Swirled - DURAN® baffled
Dokonalá fľaša na vysoko efektívne miešanie v kombinácii s výhodami širšieho hrdla fľaše GLS 80®, .
UV protected - DURAN® amber
Pridaná vonkajšia vrstva z taveného jantáru zaisťuje ochranu obsahu pred účinkami fotodegradácie.