Utierky pre čisté priestory
Sú neoddeliteľnou súčasťou komplexného čistenia pri odstraňovaní kontaminantov, ktoré nie sú voľným okom bežne viditeľné, a pomáhajú udržiavať základné hygienické podmienky, ako aj vizuálny dojem čistoty.
Aby bolo čistenie utierkami pre čisté priestory účinné, musia mať schopnosť v čo najkrajšom čase absorbovať širokú škálu povrchových kontaminantov tak, aby nevytvárali ďalšie znečistenie v podobe častíc, vláken, iónov alebo mikrobiologických kontaminantov.
Požiadavky čistých prostredí sa veľmi líšia, preto je potrebné vybrať utierky vhodné na konkrétne použitie. Rôzne materiály a štruktúry utierok majú hlavný vplyv na ich technické vlastnosti a funkčnosť.