Čisté priestory a bezpečnostný nábytok
Všetky veľké zariadenia používané v čistých priestoroch a regulovaných prostrediach (napríklad vozíky a stoly) by mali mať hladký povrch bez drážok, aby ich bolo možné dokonale vyčistiť a vydezinfikovať. Konštrukčný materiál by mal podľa možnosti byť z nehrdzavejúcej ocele. Stoličky a kreslá by taktiež mali spĺňať ustanovenia noriem týkajúcich sa čistých priestorov.
Bezpečnostné pracovné stoly musia spĺňať nariadenia aktuálnych noriem a mal by sa pravidelne vykonávať ich servis a testy.