Tlačiť
Spiral Condensers
Dodávateľ: witeg Labortechnik
1.772.250 1.770.250.S
WITG1.772.250EA 269.15 EUR
WITG1.772.250 WITG1.770.250.S
Spiral Condensers
Kondenzátory
Spiral Condensers with water connection 2× GL 14, made of borosilicate glass.