Tlačiť
TriLink® 7-Deaza-7-Propargylamino-2'-deoxyadenosine-5'-Triphosphate
Dodávateľ: TriLink BioTechnologies
N-2068-1 N-2068-10 N-2068-100 N-2068-5
SOLUN-2068-1EA 363.82 EUR
SOLUN-2068-1 SOLUN-2068-10 SOLUN-2068-100 SOLUN-2068-5
TriLink® 7-Deaza-7-Propargylamino-2'-deoxyadenosine-5'-Triphosphate
Činidla pro nukleové kyseliny Nukleotidy
  • Grade: RUO
Pozor: Item will be delivered at or below –20 °C and should be stored at or below –20 °C.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=465d710126be357398134369609f1798bd112d50&vid=465d710126be357398134369609f1798bd112d50&prid=web&clid=SAPDAM