Tlačiť
Mortars without Pestles, Borosilicate Glass
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
47028010 47028012 47028008 47029008 47028015
HECH47028010EA 32.93 EUR
HECH47028010 HECH47028012 HECH47028008 HECH47029008 HECH47028015
Mortars without Pestles, Borosilicate Glass
Misky třecí a tloučky Misky třecí
Borosilicate glass, with spout and rough interior surface.