Tlačiť
Desiccator plates, PYREX®
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
1597/02D 1597/04D
BIBB1597/02DEA 29.36 EUR
BIBB1597/02D BIBB1597/04D
Desiccator plates, PYREX®
Exsikátory Desky do exsikátorů
Metal perforated plate for use with Pyrex vacuum and non-vacuum desiccators.