Tlačiť
Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Pyrrolidinedithiocarbamate ammonium salt, 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt, Ammonium pyrrolidine-1-carbodithioate, Pyrrolidine-1-Dithiocarboxylic Acid Ammonium Salt, APCD
M-Clarity™ quality level = MQ200
09935-100G 09935-1KG 09935-25G
SIAL09935-100GEA 223.11 EUR
SIAL09935-100G SIAL09935-1KG SIAL09935-25G
Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate, Sigma-Aldrich®
Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate
Vzorec: C₅H₁₂N₂S₂
Mw: 146.3 · 18.0 g/mol
Číslo MDL: MFCD00012720
Číslo CAS: 5108-96-3
EINECS: 225-834-4