Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Pyrrolidinedithiocarbamate ammonium salt, 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt, Ammonium pyrrolidine-1-carbodithioate, Pyrrolidine-1-Dithiocarboxylic Acid Ammonium Salt, APCD
B23731.14
B23731.22
B23731.14EA
59.37
EUR
B23731.14
B23731.22
Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate ≥98%
Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate
Purity: 98%
CAS No.: 5108-96-3
Molecular Formula: C5H12N2S2
Formula Weight: 164.29
Melting Point: 150-155°
Beilstein Reference: 3730472
Vzorec:
C₅H₁₂N₂S₂ Mw: 146.3 · 18.0 g/mol Teplota tavenia: 150…155 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012720 Číslo CAS: 5108-96-3 EINECS: 225-834-4 |