Tlačiť
Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Pyrrolidinedithiocarbamate ammonium salt, 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt, Ammonium pyrrolidine-1-carbodithioate, Pyrrolidine-1-Dithiocarboxylic Acid Ammonium Salt, APCD
B23731.14 B23731.22
B23731.14EA 59.37 EUR
B23731.14 B23731.22
Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate ≥98%
Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate
Purity: 98% CAS No.: 5108-96-3 Molecular Formula: C5H12N2S2 Formula Weight: 164.29 Melting Point: 150-155° Beilstein Reference: 3730472
Vzorec: C₅H₁₂N₂S₂
Mw: 146.3 · 18.0 g/mol
Teplota tavenia: 150…155 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012720
Číslo CAS: 5108-96-3
EINECS: 225-834-4