Tlačiť
Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
162050250 162051000 162055000
ACRO162050250EA 64.98 EUR
ACRO162050250 ACRO162051000 ACRO162055000
Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate 98%
Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate
Vzorec: C₅H₁₂N₂S₂
Teplota tavenia: 150…155 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00012720
Číslo CAS: 5108-96-3
EINECS: 225-834-4