Tlačiť
Ethyl-2-oxocyclopentanecarboxylate 95+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Ethylcyclopentanone-2-carboxylate, Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate
173581000 173585000 173580250
ACRO173581000EA 153.63 EUR
ACRO173581000 ACRO173585000 ACRO173580250
Ethyl-2-oxocyclopentanecarboxylate 95+%
Ethyl-2-oxocyclopentanecarboxylate
Vzorec: C₈H₁₂O₃
Teplota varu: 224…228 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,05 g/cm³
Teplota vzplanutia: 77 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001412
Číslo CAS: 611-10-9
EINECS: 210-253-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %