2-Hydroxy-6-methylnicotinic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
2-Hydroxy-6-methylpyridine-3-carboxylic acid
A11842.06
A11842.14
A11842.06EA
31.2
EUR
A11842.06
A11842.14
2-Hydroxy-6-methylnicotinic acid ≥98%
2-Hydroxy-6-methylnicotinic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 38116-61-9
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Melting Point: 233-238°
Beilstein Reference: 129164
Vzorec:
C₇H₇NO₃ Mw: 153.14 g/mol Teplota tavenia: 233…238 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006272 Číslo CAS: 38116-61-9 EINECS: 253-784-3 |