N-(Chloroacetyl)morpholine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-(Chloroacetyl)morpholine, 4-(2-Chloroacetyl)morpholine
B21548.06
B21548.03
B21548.06EA
133.57
EUR
B21548.06
B21548.03
N-(Chloroacetyl)morpholine ≥97%
N-(Chloroacetyl)morpholine
Purity: 97+%
CAS No.: 1440-61-5
Molecular Formula: C6H10ClNO2
Formula Weight: 163.61
Melting Point: 27-30°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00721939
Vzorec:
C₆H₁₀ClNO₂ Teplota tavenia: 27…30 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00721939 Číslo CAS: 1440-61-5 EINECS: 215-880-3 OSN: 3261 ADR: 8,III |