Tlačiť
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Methyl 3-(bromomethyl)benzoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
648116-25G 648116-5G
SIAL648116-25GEA 528.68 EUR
SIAL648116-25G SIAL648116-5G
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Mw: 229.07 g/mol
Číslo MDL: MFCD00051437
Číslo CAS: 1129-28-8
EINECS: 419-100-4