Methyl-3-(bromomethyl)benzoate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Methyl 3-(bromomethyl)benzoate
A11826.14
A11826.06
A11826.14EA
231.45
EUR
A11826.14
A11826.06
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate ≥97%
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate
Purity: 97%
CAS No.: 1129-28-8
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.07
Melting Point: 43-45°
Boiling Point: 115°/0.8mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00051437
Vzorec:
C₉H₉BrO₂ Mw: 229.07 g/mol Teplota varu: 115 °C (0.8 mmHg) Teplota tavenia: 43…45 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00051437 Číslo CAS: 1129-28-8 EINECS: 419-100-4 ADR: 8 III |