Tlačiť
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methyl 3-(bromomethyl)benzoate
368630050 368630250 368631000
ACRO368630050EA 105.5 EUR
ACRO368630050 ACRO368630250 ACRO368631000
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate 95%
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Mw: 229.07 g/mol
Teplota varu: 135 °C (2 mmHg)
Teplota tavenia: 35…37 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00051437
Číslo CAS: 1129-28-8
EINECS: 419-100-4
OSN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 47 °C
GC ≥94 %