2-(Benzyloxy)benzaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L12866.09
L12866.18
L12866.09EA
64.58
EUR
L12866.09
L12866.18
2-(Benzyloxy)benzaldehyde ≥98%
2-(Benzyloxy)benzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 5896-17-3
Molecular Formula: C14H12O2
Formula Weight: 212.25
Melting Point: 46-47°
Beilstein Reference: 780307
Vzorec:
C₁₄H₁₂O₂ Teplota tavenia: 46…47 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016583 Číslo CAS: 5896-17-3 |