2,4-Dichloro-6-iodoaniline ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L17659.06
L17659.14
L17659.06EA
67.39
EUR
L17659.06
L17659.14
2,4-Dichloro-6-iodoaniline ≥97%
2,4-Dichloro-6-iodoaniline
Purity: 97%
CAS No.: 697-90-5
Molecular Formula: C6H4Cl2IN
Formula Weight: 287.92
Melting Point: 79-81°
Beilstein Reference: 3246130
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007661
Vzorec:
C₆H₄Cl₂IN Teplota tavenia: 79…81 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007661 Číslo CAS: 697-90-5 OSN: 2811 ADR: 6.1,III |