Palladium(II) nitrate (4 - 5% Pd) (w/w) vodný roztok
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
45512.NB
45512.ND
45512.NBEA
1450.86
EUR
45512.NB
45512.ND
Palladium(II) nitrate (4 - 5% Pd) (w/w) vodný roztok
Palladium(II) nitrate
CAS No.: 10102-05-3
Molecular Formula: N2O6Pd
Formula Weight: 230.43
Physical Form: Liquid
Appearance: Brown to yellow to orange
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011169
Vzorec:
N₂O₆Pd Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011169 Číslo CAS: 10102-05-3 EINECS: 233-265-8 OSN: 3264 ADR: 8,II |