Tlačiť
Palladium(II) nitrate 10% in nitric acid 10%, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
380040-10ML 380040-50ML
SIAL380040-10MLEA 192.94 EUR
SIAL380040-10ML SIAL380040-50ML
Palladium(II) nitrate 10% in nitric acid 10%, Sigma-Aldrich®
Palladium(II) nitrate
Vzorec: N₂O₆Pd
Mw: 230.43
Číslo MDL: MFCD00011169
Číslo CAS: 10102-05-3
EINECS: 233-265-8
OSN: 3264
Merck Index: 12,07124