Tlačiť
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide 1 mol/l in THF
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
225770-100ML 225770-1L 225770-200L 225770-20L 225770-800ML 225770-8L 225770-4X25ML
SIAL225770-100MLEA 68.99 EUR
SIAL225770-100ML SIAL225770-1L SIAL225770-200L SIAL225770-20L SIAL225770-800ML SIAL225770-8L SIAL225770-4X25ML
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide 1 mol/l in THF
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide
Vzorec: C₆H₁₈LiNSi₂
Číslo MDL: MFCD00008261
Číslo CAS: 4039-32-1
EINECS: 223-725-6
OSN: 2924
ADR: 3,II