Tlačiť
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide 1 mol/l in toluene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Lithiumbis(triméthylsilyl)amide, HMDS-Li, N-Lithiohexamethyldisilazane, HMDS lithium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
577928-100ML 577928-800ML
SIAL577928-100MLEA 77.71 EUR
SIAL577928-100ML SIAL577928-800ML
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide 1 mol/l in toluene, Sigma-Aldrich®
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide
Vzorec: C₆H₁₈LiNSi₂
Mw: 167.33
Číslo MDL: MFCD00008261
Číslo CAS: 4039-32-1
EINECS: 223-725-6