Dibismuth trisulphate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Bismuth (III) sulphate, Bismuth (III) sulfate
B22007.14
B22007.22
B22007.36
B22007.14EA
74.5
EUR
B22007.14
B22007.22
B22007.36
Dibismuth trisulphate ≥99%
Dibismuth trisulphate
Purity: 99%
CAS No.: 7787-68-0
Molecular Formula: Bi2O12S3
Formula Weight: 706.13
Melting Point: 405° dec.
Merck Reference: 14,1286
MDL No.: MFCD00036140
Vzorec:
Bi₂O₁₂S₃ Mw: 706.13 g/mol Teplota tavenia: 405 °C (rozkl.) Hustota: 5.08 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00036140 Číslo CAS: 7787-68-0 EINECS: 232-129-5 |