Tlačiť
Dibismuth trisulphate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Bismuth (III) sulphate, Bismuth (III) sulfate
B22007.14 B22007.22 B22007.36
B22007.14EA 74.5 EUR
B22007.14 B22007.22 B22007.36
Dibismuth trisulphate ≥99%
Dibismuth trisulphate
Purity: 99% CAS No.: 7787-68-0 Molecular Formula: Bi2O12S3 Formula Weight: 706.13 Melting Point: 405° dec. Merck Reference: 14,1286 MDL No.: MFCD00036140
Vzorec: Bi₂O₁₂S₃
Mw: 706.13 g/mol
Teplota tavenia: 405 °C (rozkl.)
Hustota: 5.08
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036140
Číslo CAS: 7787-68-0
EINECS: 232-129-5