Tlačiť
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L10092.09 L10092.18
L10092.09EA 85.44 EUR
L10092.09 L10092.18
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ≥99%
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Purity: 99% CAS No.: 3919-74-2 Molecular Formula: C11H7ClFNO3 Formula Weight: 255.63 Melting Point: 201-203° Beilstein Reference: 806523
Vzorec: C₁₁H₇ClFNO₃
Teplota tavenia: 201…203 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00055659
Číslo CAS: 3919-74-2
EINECS: 223-486-8