Tlačiť
3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L06240.18 L06240.30 L06240.09
L06240.18EA 78.62 EUR
L06240.18 L06240.30 L06240.09
3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ≥98%
3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 23598-72-3 Molecular Formula: C11H8ClNO3 Formula Weight: 237.64 Melting Point: 187-192° Beilstein Reference: 791928
Vzorec: C₁₁H₈ClNO₃
Teplota tavenia: 187…192 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00020813
Číslo CAS: 23598-72-3
EINECS: 245-770-0