9-Ethynyl-9-fluorenol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
9-Ethynyl-9H-fluoren-9-ol
L09717.03
L09717.06
L09717.03EA
46.93
EUR
L09717.03
L09717.06
9-Ethynyl-9-fluorenol ≥98%
9-Ethynyl-9-fluorenol
Purity: 98%
CAS No.: 13461-74-0
Molecular Formula: C15H10O
Formula Weight: 206.25
Melting Point: 109-110°
Beilstein Reference: 2104685
Vzorec:
C₁₅H₁₀O Teplota tavenia: 109…110 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00041555 Číslo CAS: 13461-74-0 |