Tlačiť
D-(-)-Isoascorbic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Erythorbic acid, (R)-5-((R)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, D-Isoascorbic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
856061-100G 856061-500G
SIAL856061-100GEA 32.53 EUR
SIAL856061-100G SIAL856061-500G
D-(-)-Isoascorbic acid, Sigma-Aldrich®
D-(-)-Isoascorbic acid
Vzorec: C₆H₈O₆
Mw: 176.12 g/mol
Číslo MDL: MFCD00005378
Číslo CAS: 89-65-6
EINECS: 201-928-0