Tlačiť
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium, Bis(tri-t-butylphosphine)palladium(0)
M-Clarity™ quality level = MQ100
676578-1G 676578-250MG
SIAL676578-1GEA 490.97 EUR
SIAL676578-1G SIAL676578-250MG
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0), Sigma-Aldrich®
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Vzorec: C₂₄H₅₄P₂Pd
Mw: 511.05 g/mol
Číslo MDL: MFCD03094580
Číslo CAS: 53199-31-8