Tlačiť
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0) 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium, Bis(tri-t-butylphosphine)palladium(0)
363501000 363500010
363501000.EA 84.24 EUR
363501000. 363500010.
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0) 98%
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Vzorec: C₂₄H₅₄P₂Pd
Mw: 511.05 g/mol
Teplota tavenia: 258…272 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03094580
Číslo CAS: 53199-31-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to orange-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (ex Pd)