Tlačiť
Bismuth(III) 2-ethylhexanoate ∼92% in 2-ethylhexanoic acid
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Bismuth 2-ethylhexanoate
45500.06 45500.14 45500.22
45500.06EA 41.26 EUR
45500.06 45500.14 45500.22
Bismuth(III) 2-ethylhexanoate ∼92% in 2-ethylhexanoic acid
Bismuth(III) 2-ethylhexanoate
Purity: 92% CAS No.: 67874-71-9 Molecular Formula: C24H45BiO6 Formula Weight: 638.61 Physical Form: Liquid
Vzorec: C₂₄H₄₅BiO₆
Mw: 638.598 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043803
Číslo CAS: 67874-71-9
EINECS: 267-499-7