Tlačiť
Sodium nicotinate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B22224.22 B22224.36
B22224.22EA 55.76 EUR
B22224.22 B22224.36
Sodium nicotinate ≥98%
Sodium nicotinate
Purity: 98% CAS No.: 54-86-4 Molecular Formula: C6H4NNaO2 Formula Weight: 145.10 Melting Point: 300°C MDL No.: MFCD00064352
Vzorec: C₆H₄NNaO₂
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064352
Číslo CAS: 54-86-4
EINECS: 200-215-1