Tlačiť
Dimethyl-2,6-pyridinedicarboxylate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Dimethyl pyridine-2,6-dicarboxylate
379336-50G 379336-10G
SIAL379336-50GEA 185.32 EUR
SIAL379336-50G SIAL379336-10G
Dimethyl-2,6-pyridinedicarboxylate, Sigma-Aldrich®
Dimethyl-2,6-pyridinedicarboxylate
Vzorec: C₉H₉NO₄
Mw: 195.17 g/mol
Číslo MDL: MFCD00134493
Číslo CAS: 5453-67-8
EINECS: 226-697-3