Tlačiť
Nicotinoyl chloride hydrochloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
338410050 338410250 338411000
ACRO338410050EA 37.34 EUR
ACRO338410050 ACRO338410250 ACRO338411000
Nicotinoyl chloride hydrochloride 97%
Nicotinoyl chloride hydrochloride
Vzorec: C₆H₅Cl₂NO
Teplota tavenia: 151…156 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012820
Číslo CAS: 20260-53-1
EINECS: 243-648-1
OSN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 156 °C
Titration RCOCl 96.0 to 104.0 %