Tlačiť
2-Methoxy-5-pyridineboronic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (6-Methoxypyridin-3-yl)boronic acid
L20087.03 L20087.06
L20087.03EA 48.13 EUR
L20087.03 L20087.06
2-Methoxy-5-pyridineboronic acid 95%
2-Methoxy-5-pyridineboronic acid
Purity: 95% CAS No.: 163105-89-3 Molecular Formula: C6H8BNO3 Formula Weight: 152.95 Melting Point: 132-133° Beilstein Reference: 9119950
Vzorec: C₆H₈BNO₃
Teplota tavenia: 132…133 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093044
Číslo CAS: 163105-89-3