Tlačiť
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L20094.03 L20094.06
L20094.03EA 85.04 EUR
L20094.03 L20094.06
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid ≥98%
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 163105-90-6 Molecular Formula: C6H8BNO3 Formula Weight: 152.95 Melting Point: 136-138° MDL No.: MFCD03411572
Vzorec: C₆H₈BNO₃
Teplota tavenia: 136…138 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03411572
Číslo CAS: 163105-90-6