Cyclopentanesulphonyl chloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H32865.MD
H32865.03
H32865.06
H32865.MDEA
100.28
EUR
H32865.MD
H32865.03
H32865.06
Cyclopentanesulphonyl chloride ≥97%
Cyclopentanesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 26394-17-2
Molecular Formula: C5H9ClO2S
Formula Weight: 168.64
Boiling Point: 71-73°/2mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD04117774
Vzorec:
C₅H₉ClO₂S Teplota varu: 71…73 °C (2 mmHg) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD04117774 Číslo CAS: 26394-17-2 OSN: 3265 ADR: 8,II |