2-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H34259.MD
H34259.03
H34259.MDEA
45.33
EUR
H34259.MD
H34259.03
2-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde ≥97%
2-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 320423-61-8
Molecular Formula: C13H9FO2
Formula Weight: 216.21
MDL No.: MFCD01568770
Vzorec:
C₁₃H₉FO₂ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01568770 Číslo CAS: 320423-61-8 |